21061
Carbonato de cálcio
BioUltra, precipitated, ≥99.0% (KT)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (KT)
Formulário
powder
qualidade
precipitated
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
perda
≤0.5% loss on drying, 110 °C
solubilidade
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1000 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤500 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.09
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?