900500
Carbonato de cálcio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
pH
8
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- As a pore generating agent to prepare porous ceramics.
- As chelometric standard for the standardization of EDTA solution.
- To extract aluminium by microwave induced thermal activation of coal fly ash (CFA).
Iron-Catalyzed Efficient Synthesis of Amides from Aldehydes and Amine Hydrochloride Salts
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.