Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
S6501
Sigma-Aldrich
Estreptomicina
powder
Sinônimo(s):
2-[(1S,2R,3R,4S,5R,6R)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-methylamino-oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyl-oxolan-2-yl]oxy-3,4,6-trihydroxy-cyclohexyl]guanidine
About This Item
Fórmula linear:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
728.69
Beilstein:
3894995
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51281675
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
fonte biológica
Streptomyces griseus
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
≥720 I.U. per mg
peso molecular
calculated mol wt 1457.38
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
chave InChI
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrição geral
(C21H39N7O12)2 ⋅3H2O4 S.
Estrutura química: aminoglicosídeo
Aplicação
A estreptomicina é usada para estudar mecanismos de resistência à estreptomicina, e é usada frequentemente junto com a penicilina e outros agentes para inibir a contaminação bacteriana em aplicações de cultura celular. É recomendada para uso em aplicações de biologia molecular na concentração de 25-50μg/ml, em aplicações de cultura celular na concentração de 100 mg/l e na cultura de embriões na concentração de 50 mg/l.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A estreptomicina age inibindo a síntese de proteínas em procariotos ao se ligar à proteína S12 da subunidade ribossômica 30S, impedindo assim a transição do complexo de iniciação para o ribossomo que faz o alongamento da cadeia. Isso provoca a codificação errada ou inibe a iniciação.
Modo de resistência: Uma mutação no rpsL, um gene da proteína ribossomal S12, impede a ligação da estreptomicina ao ribossomo. Uma aminoglicosídeo fosfotransferase também inativa a estreptomicina.
Espectro da ação antimicrobiana: A estreptomicina atua contra bactérias gram negativas e gram positivas.
Atenção
As soluções podem ser armazenadas a 2 ºC a 8 °C por até um mês ou a -20 °C por períodos mais longos. A 37 °C, as soluções são estáveis por três dias.
Nota de preparo
As soluções-estoque devem ser preparadas diretamente no frasco com água esterilizada a concentrações entre 20 e 25 mg/ml.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Walter M Jaklitsch
Studies in mycology, 63, 1-91 (2009-10-15)
At present 75 species of Hypocrea have been identified in temperate Europe. Nineteen green-spored species and their Trichoderma asexual states are here described in detail. Extensive searches for Hypocrea teleomorphs in 14 European countries, with emphasis on Central Europe, yielded
Daniela Lobenwein et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002440-e002440 (2015-10-29)
Paraplegia following spinal cord ischemia represents a devastating complication of both aortic surgery and endovascular aortic repair. Shock wave treatment was shown to induce angiogenesis and regeneration in ischemic tissue by modulation of early inflammatory response via Toll-like receptor (TLR)
Ming Soon Cheng et al.
Biosensors & bioelectronics, 70, 74-80 (2015-03-22)
We describe an impedimetric cell-based biosensor constructed from poly-l-lysine (PLL)-modified screen-printed carbon electrode for real-time monitoring of dengue virus (DENV) infection of surface-immobilized baby hamster kidney (BHK-21) fibroblast cells. Cytopathic effects (CPE) induced by DENV-2 New Guinea C strain (including
Miranda G M Kok et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(8), 2585-2594 (2013-01-15)
A recently developed capillary electrophoresis (CE)-negative-ionisation mass spectrometry (MS) method was used to profile anionic metabolites in a microbial-host co-metabolism study. Urine samples from rats receiving antibiotics (penicillin G and streptomycin sulfate) for 0, 4, or 8 days were analysed.
Alberta Bergamo et al.
Investigational new drugs, 33(1), 53-63 (2014-10-24)
The tumor metastases targeting ruthenium complex NAMI-A synergistically improves the activity of gemcitabine in combination therapies. High-throughput screening was used to identify other potential drug combinations from a library of FDA approved drugs. Doxorubicin was identified as a hit compound