Key Documents
P7794
Sigma-Aldrich
Penicilina G
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Benzilpenicilina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17KN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
372.48
Beilstein:
3832841
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
34010400
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
Penicilina G, powder, BioReagent, suitable for cell culture
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
forma
powder
potência
1440-1680 units per mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Descrição geral
Estrutura química: ß-lactam
Aplicação
A penicilina G é um antibiótico de espectro de ação estreito, derivado de Streptococcus pneumoniae. É o medicamento preferido para estreptococos dos grupos A, B, C e G, estreptococos do grupo D não enterococos, estreptococos do grupo viridians e estafilococos não produtores de penicilinase. O sal de potássio foi usado para estudar murossomas de estafilococos e a lise induzida por penicilina do Streptococcus mutans.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A penicilina G atua inibindo a síntese da parede celular pela ligação a proteínas que se ligam à penicilina (PBPs), inibindo a ligação cruzada da cadeia do peptidoglicano.
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Atenção
As soluções devem ser esterilizadas por filtração e armazenadas a 2-8 °C por 1 semana ou a -20 °C por períodos mais longos. As soluções são estáveis a 37 °C por 3 dias. O sal de potássio é solúvel em H2O em concentração de 100 mg/ml.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em local seco.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
R Comunian et al.
Journal of dairy science, 93(12), 5644-5650 (2010-11-26)
Antibiotics are widely used for therapeutic and prophylactic purposes in dairy animals. The presence of residual antibiotics in milk could cause potentially serious problems in human health and have technological implication in the manufacturing of dairy products. The aim of
Lavinia Florina Călinoiu et al.
Biomolecules, 10(1) (2019-12-28)
The aim of the present paper was to identify the major polyphenolic compounds and investigate the antioxidant, antimutagenic, and antimicrobial activities of industrially-derived cereal byproducts-wheat bran (WB) and oat bran (OB)-before (fresh) and after thermal processing (TP) (10 min, 80
Sammy Detry et al.
Biochemical pharmacology, 165, 240-248 (2019-03-20)
The four core members of the Interleukin-12 (IL-12) family of cytokines, IL-12, IL-23, IL-27 and IL-35 are heterodimers which share α- and β-cytokine subunits. All four cytokines are immune modulators and have been proposed to play divergent roles in inflammatory
Alastair Khodabukus et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 176(1), 124-136 (2020-04-16)
Traditional serum biomarkers used to assess skeletal muscle damage, such as activity of creatine kinase (CK), lack tissue specificity and sensitivity, hindering early detection of drug-induced myopathies. Recently, a novel four-factor skeletal muscle injury panel (MIP) of biomarkers consisting of
Benoît X E Desbiolles et al.
Microsystems & nanoengineering, 6, 67-67 (2021-09-28)
Volcano-shaped microelectrodes (nanovolcanoes) functionalized with nanopatterned self-assembled monolayers have recently been demonstrated to report cardiomyocyte action potentials after gaining spontaneous intracellular access. These nanovolcanoes exhibit recording characteristics similar to those of state-of-the-art micro-nanoelectrode arrays that use electroporation as an insertion