PENK
Penicilina G
95.0 - 102.0%
Sinônimo(s):
Benzilpenicilina
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95.0 - 102.0%
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Embalagem
Atenção
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?