T8266
Thallium(I) acetate
≥99%
Sinônimo(s):
Acetic acid thallium(I) salt
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
adequação da reação
core: thallium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.