F6797
Frey mycoplasma broth base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
adequação
mycoplasma
Categorias relacionadas
Aplicação
Frey mycoplasma broth base may be used as a culture medium for examining various proteins of Mycoplasma pulmonis.
Componentes
Casein enzymic hydrolysate, 7.50
Papaic digest of soyabean meal, 2.50
Yeast extract, 5.00
Sodium chloride, 5.00
Potassium chloride, 0.40
Magnesium sulphate, 0.20
Disodium phosphate, 1.60
Monopotassium phosphate, 0.10
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Detect mycoplasma contamination in cell cultures three ways: culture test, DNA stain test, or mycoplasma PCR test. Mycoplasma elimination kits rid cultures of contamination.