MP0030
LookOut® Mycoplasma Elimination Kit
Sinônimo(s):
Mycoplasma contamination treatment
About This Item
Produtos recomendados
uso
kit sufficient for 5 mL mycoplasma elimination
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
detection
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Minimal cytotoxic properties of the reagents
- Highly effective
- Retention of normal cell characteristics
Adequação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Detect mycoplasma contamination in cell cultures three ways: culture test, DNA stain test, or mycoplasma PCR test. Mycoplasma elimination kits rid cultures of contamination.
Protocolos
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.