Documentos Principais
D9307
Sigma-Aldrich
Taq DNA polimerase JumpStart
with MgCl2
Sinônimo(s):
hot start DNA polymerase, hot start PCR
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
forma
liquid
uso
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
Características
dNTPs included: no
hotstart
concentração
2.5 units/μL
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
entrada
purified DNA
adequação
suitable for PCR
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
JumpStart Taq DNA polymerase is a combination of Sigma′s high-performance Taq DNA Polymerase and JumpStart Taq antibody. The Taq DNA Polymerase activity is inactivated by combining the enzyme with JumpStart Taq antibody, a neutralizing monoclonal antibody to Taq DNA polymerase. Antibody inactivation provides a simple, efficient procedure for hot-start PCR. During PCR, JumpStart Taq DNA polymerase is inactive at low (room) temperature, as the temperature is raised above 70 °C in the first denaturation step of the cycling process, the complex dissociates, and the polymerase becomes fully active.
Aplicação
JumpStart Taq DNA Polymerase has been used:
  • in the amplification of DNA libraries of varying sizes
  • in a methylation-specific, quantitative real-time polymerase chain reaction (MS-qPCR) to determine the BRCA1 promoter methylation status
  • in the generation of plasmid by amplifying the full-length of HIF1β via PCR
  • Para amplificações de PCR que exigem amplificação inespecífica reduzida
  • Para PCR multiplex
  • Para redução de dímeros de primer
Características e benefícios
  • Reduz a amplificação inespecífica
  • Aumenta a especificidade e o rendimento da PCR
  • Reduz problemas de tempo de preparação associados a métodos manuais ou wax Hot Start
  • Tempo de ativação de menos de 1 minuto
Embalagem
A Taq DNA polimerase JumpStart é fornecida com um tampão de reação 10× disponível com e sem MgCl2. O tampão 10× livre de magnésio também inclui um tubo separado de MgCl2 25 mM para otimização.
Supplied with 10× reaction buffer containing 15 mM MgCl2
Outras notas
A Taq DNA polimerase JumpStart da Sigma é uma enzima de hot start inativada por anticorpo que foi desenvolvida para minimizar a amplificação inespecífica e aumentar a produção do alvo. Quando a temperatura da reação chega a 70 °C, a atividade da Taq DNA polimerase é restaurada e a PCR resultante tem maior especificidade e rendimento. Esse complexo anticorpo-enzima permite uma preparação fácil e conveniente da corrida, com menos risco de contaminação que as técnicas manuais de hot start. A enzima também pode ser incluída na preparação da mistura-mestre, o que gera uma maior consistência entre reações.
Veja informações mais detalhadas sobre as enzimas Taq JumpStart em www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Definição da unidade
Uma unidade incorpora 10 nmol de dNTPs totais a DNA precipitável em ácido em 30 min a 74 °C.
Informações legais
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: US 8.404.464 e US 7.972.828. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas.
Anticorpo licenciado para uso em pesquisa in vitro sob as patentes dos EUA n.º 5.338.671 e 5.587.287, e as patentes correspondentes em outros países.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
High quality bisulfite sequencing using nanogram amounts of genomic DNA
Sun J, et al.
International journal of biochemistry and biotechnology, 2, 449-456 (2013)
Ning Li et al.
Methods (San Diego, Calif.), 52(3), 203-212 (2010-05-01)
There are numerous approaches to decipher a whole genome DNA methylation profile ("methylome"), each varying in cost, throughput and resolution. The gold standard of these methods, whole genome bisulfite-sequencing (BS-seq), involves treatment of DNA with sodium bisulfite combined with subsequent
Memory T Cells Expressing an NKG2D-CAR Efficiently Target Osteosarcoma Cells.
Lucía Fernández et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(19), 5824-5835 (2017-07-01)
Whole genome DNA methylation analysis based on high throughput sequencing technology
Li N, et al.
Methods, 52(3), 203-212 (2010)
Disruption of Abi1/Hssh3bp1 expression induces prostatic intraepithelial neoplasia in the conditional Abi1/Hssh3bp1 KO mice
Xiong X, et al.
Oncogenesis, 1(9), e26-e26 (2012)
Artigos
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
Protocolos
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify and purify genomic DNA from saliva
Blood cards provide the convenience of archiving small volumes of blood. However, many times genomic DNA from these samples is limited, This protocol provides a simple and convenient method to extract genomic DNA from a blood card. Once the DNA has been extracted, it can then be amplified using the amplification protocol
Whole blood is a common source of material used to perform genetic analysis. Many times genomic DNA isolated from whole blood samples is of low yield. This protocol is a simple method to isolate DNA from fresh or aged whole blood products. Once the DNA is isolated, it can be amplified using the GenomePlex® Whole Genome Amplification protocol.
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.
Ver tudo