MP0040A
LookOut® Mycoplasma qPCR Detection Kit
Sinônimo(s):
Quantiative PCR mycoplasma detection kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 25 reactions
Nível de qualidade
qualidade
Not suitable for clinical diagnostic use.
embalagem
pkg of 1 kit
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
detection
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The primer/probe system detects the highly conserved 23S rRNA operon coding region of the mycoplasma genome. The kit is highly specific and does not detect eukaryotic DNA. The detection spectrum includes most mycoplasma species identified as cell culture contaminants (see Table 2 in the technical bulletin). The kit contains the nucleotide dUTP instead of dTTP and is, therefore, suitable for UNG pretreatment.
This kit already contains Taq polymerase in the Mycoplasma Mix.
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Certificados de análise (COA)
Precisa de uma amostra de COA?
Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Detect mycoplasma contamination in cell cultures three ways: culture test, DNA stain test, or mycoplasma PCR test. Mycoplasma elimination kits rid cultures of contamination.
Protocolos
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.