Documentos Principais
B0300
Sigma-Aldrich
Betaína
5 M, PCR Reagent
Sinônimo(s):
TMG, trimethylglycine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3N+CH2COO
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Beilstein:
3537113
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.52
grau
PCR Reagent
Nível de qualidade
forma
liquid
embalagem
vial of 1.5 mL
concentração
5 M
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
agriculture
atividade externa
DNase, RNase, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A betaína, também denominada trimetilglicina ou acetato de N,N,N trietilamônio, é um análogo da glicina com três grupos metila. Ela é altamente compatível com a mistura de tampão para reação em cadeia da polimerase (PCR). A betaína é um reagente realçador para PCR amplamente usado para melhorar o rendimento e a especificidade de produtos de PCR, principalmente durante a amplificação por PCR de alvos ricos em GC ou naqueles que formam estruturas secundárias resultando em baixo rendimento. A betaína facilita a separação das fitas de DNA e controla a diferença na temperatura de fusão de DNA (Tm) entre os pares GC e AT no DNA. Ela estabiliza o DNA dupla-fita equalizando a contribuição dos pares de base de GC e AT. A betaína foi amplamente usada para otimizar reação em cadeia da polimerase de alta fidelidade e longo alcance (LA-PCR) e multiplex. Relatou-se que a adição de betaína aquosa 1,0-1,7 M a uma mistura para PCR reduz a dependência da composição de pares de base na fusão da fita de DNA.
Aplicação
A solução de betaína tem sido usada como um componente da mistura de reação para:
  • reações de amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP)
  • reação em cadeia da polimerase para amplificação do DNA genômico
  • reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) para análise do comprimento do telômero
  • na amplificação por PCR de repetições CGG no DNA genômico
  • reversa amplificação isotérmica mediada por loop de transcrição reversa (RT-LAMP) para detectar o coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2)
  • amplificação por PCR da subunidade maior da RNA polimerase II (RPB2) dirigida por DNA
  • transcrição reversa durante a preparação da biblioteca usando o Smartseq2
Embalagem
1,5 ml por frasco
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Thirty-minute screening of antibiotic resistance genes in bacterial isolates with minimal sample preparation in static self-dispensing 64 and 384 assay cards
Kostic T, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 99(18), 7711-7722 (2015)
Molecular characterization of X chromosome fragility in idiopathic mental retardation
Omar HAH, et al.
The Egyptian journal of medical human genetics., 17(2), 165-172 (2016)
DMSO and betaine greatly improve amplification of GC-rich constructs in de novo synthesis
Jensen, Michael A and Fukushima, Marilyn and Davis, Ronald W
PLoS ONE, 5(6), e11024-e11024 (2010)
P N Hengen
Trends in biochemical sciences, 22(6), 225-226 (1997-06-01)
Methods and reagents is a unique monthly column that highlights current discussions in the newsgroup bionet.molbio.methds-reagnts, available on the internet. This month's column discusses the use of additives for optimizing the amount and quality of product obtained through multiplex and
Betaine chemistry, roles, and potential use in liver disease
Day CR and Kempson SA
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1860(6), 1098-1106 (2016)
Protocolos
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
Method for bacterial genome analysis and detection of pathogens. Minimize false positive PCRs through lab design and reagents tested for use in bacterial PCR applications.
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. Red dye allows direct loading of reaction on a gel. REDAccuTaq LA