61962
Betaine
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
(Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (NT)
Impurezas
insoluble matters, passes filter test
solubilidade
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorção
≤0.05 at 280 nm in methanol at 1 M
≤0.09 at 260 nm in methanol at 1 M
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?