Documentos Principais
90910
Supelco
Betaine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
(Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3N+CH2COOH · Cl-
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein:
3916181
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
241-242 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
chave InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ações bioquímicas/fisiológicas
End-product of oxidative metabolism of choline, betaine is a general methyl donor, in particular in a minor pathway of methionine biosynthesis. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Betaína 5 M, PCR Reagent
Sigma-Aldrich
B0300
Betaína