434108
Calix[6]arene
97%
Sinônimo(s):
Calix[6]arenehexol, p-H-Calix[6]arene
Ensaio
97%
pf
395 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7O)c6O)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C42H36O6/c43-37-25-7-1-8-26(37)20-28-10-3-12-30(39(28)45)22-32-14-5-16-34(41(32)47)24-36-18-6-17-35(42(36)48)23-33-15-4-13-31(40(33)46)21-29-11-2-9-27(19-25)38(29)44/h1-18,43-48H,19-24H2
chave InChI
JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?