Documentos Principais
425672
Sigma-Aldrich
Erbium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Erbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid erbium(III) salt
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3)3Er
Número CAS:
Peso molecular:
614.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
core: erbium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Er+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Er/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
GLQOFBCJADYRKR-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)