430609
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
La(OTf)3, Lanthanum tris(trifluoromethanesulfonate), Tris(trifluoromethanesulfonato)lanthanum, Lanthanum(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
adequação da reação
core: lanthanum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?