333352
Iridium(III) acetylacetonate
97%
Sinônimo(s):
Ir(acac)3
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
pf
269-271 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ir/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
chave InChI
HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Descrição geral
Aplicação
- Iridium coatings by metallo-organic chemical vapor deposition (MOCVD).
- Iridium oxide nanoclusters (IrOx). ZrOCoII−IrOx can be used as a catalyst in carbon dioxide reduction.
- MgF2–MgO supported Iridium catalyst for CO oxidation.(3)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
333352-2.5G | 4061826737200 |
333352-500MG | 4061826737217 |