T2067
Tyrphostin AG 879
99% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Cyano-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy)thiocinnamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (HPLC)
solubilidade
DMSO: soluble (at 26 mg/ml)
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(N)=S)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2OS/c1-17(2,3)13-8-11(7-12(10-19)16(20)22)9-14(15(13)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3,(H2,20,22)/b12-7+
chave InChI
XRZYELWZLNAXGE-KPKJPENVSA-N
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064) , NTRK1(4914)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology