Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
M8250
Sigma-Aldrich
MES
≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
forma
crystalline powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
cor
white
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubilidade
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O hidrato de MES, ou ácido 4-morfolino-etanossulfônico hidratado, é um tampão zwitteriônico e morfolínico reconhecido como um dos "tampões de Good" para aplicações biológicas e bioquímicas. Sua excelente capacidade de tamponamento na faixa de pH de 5,5 a 6,7 o torna versátil para uma ampla variedade de aplicações de pesquisa. Notavelmente, o tampão MES minimiza a interação com metais comuns usados em estudos ambientais e biológicos, evitando interferência com desfechos experimentais.
Com excelente solubilidade em água e insolubilidade virtual em lipídios, o tampão MES é impermeável às membranas, garantindo a eficácia em ambientes celulares. Suas aplicações abrangem a manutenção da estabilidade em meio de cultura celular, formulações de tampão baseadas em proteína e tampões de corrida de eletroforese. O tampão MES também pode ser usado na purificação de anticorpos, peptídeos, proteínas, componentes sanguíneos e fatores de crescimento. O tampão MES se destaca como uma alternativa melhor aos agentes potencialmente tóxicos, como o cacodilato e os tampões não zwitteriônicos, como o citrato e o malato. O tampão MES é valioso para ajustar o pH do meio de crescimento, estabilizar soluções enzimáticas e servir como um componente do tampão de corrida PAGE em diversas configurações experimentais.
Aplicação
O hidrato de MES tem sido usado:
  • no meio MS (Murashige e Skoog) para o crescimento de mudas de Arabidopsis.
  • no tampão citoesqueleto durante um estudo de imunofluorescência.
  • como um tampão de lavagem para lavar as esferas paramagnéticas e ressuspendê-las para ligação de manose-BSA
  • como um componente do meio de crescimento
Características e benefícios
  • Tamponamento efetivo de pH 5,5-6,7 com um pKa de 6,1 (25 °C)
  • Altamente solúvel em água
  • Ligação mínima de íons metálicos
  • Estável em uma ampla faixa de variação de pH
  • Baixa absortividade UV e reatividade mínima
Nota de preparo
Um tampão que usa o ácido 2-n-morfolinoetanossulfônico (MES) pode ser preparado por titulação com NaOH para o pH desejado. Alternativamente, as soluções-estoque de MES e sal sódico de MES podem ser misturadas para atingir o pH desejado. Foram publicadas tabelas de misturas padrão usando soluções-estoque para preparar tampões com dados pH. O MES não é recomendado para tamponar em pH 7,4; outros tampões devem ser considerados.
Armazenamento e estabilidade
As soluções são estáveis a 2-8 °C por meses. Esterilize por filtração através de filtros de 0,2 uM. A autoclavagem não é recomendada para nenhum tampão de ácido sulfônico. Se os tampões precisarem ser isentos de nucleases, trate a água primeiro e, depois, adicione o tampão após autoclavagem. Quando soluções de MES são autoclavadas, elas se tornam amarelas (embora o pH não mude de modo mensurável). A identidade do produto amarelo da quebra é desconhecida.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
MES BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M3058
MES
MES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.5
Millipore
475893
MES
MES BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
M5057
MES
MES free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
RDD030
MES
BIS-TRIS ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9754
BIS-TRIS
MES
SAFC
RES0113M-A7
MES
MES solution BioPerformance Certified, suitable for, 1 M, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M1317
MES solution
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
Proteomic and phosphoproteomic analyses of chromatin-associated proteins from Arabidopsis thaliana.
Bigeard J et al.
Proteomics, 14, 2141-2141 (2014)
Negative effect of heat shock on feline calicivirus release from infected cells is associated with the control of apoptosis.
Alvarez-Sanchez C et al.
Virus Research, 198, 44-44 (2015)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, Carlos MH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
Data for Biochemical Research, Dawson, R.M.C. et al, 410-410 (1987)
Good, Norman E. et al.
Biochemistry, 5, 467- 477 (1966)
Protocolos
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)