Documentos Principais
M5287
Sigma-Aldrich
MES
≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra
Sinônimo(s):
ácido 2-morfolino-etanossulfônico monoidratado, Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32129211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.5% (titration)
forma
crystalline powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.05%
cor
white
pH
2.5-4.0 (0.5 M in H2O)
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
water: 335.3 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
absorção
≤0.020 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.025 at 260 in H2O at 0.5 M
aplicação(ões)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tampão hidrato de MES (ácido 2-morfolino-etanossulfônico monoidratado) é um tampão biológico zwitteriônico amplamente empregado em pesquisas biológicas, ambientais e bioquímicas. Com um pKa de 6,1, é a escolha ideal para soluções de tamponamento em pH fisiológico. O MES foi desenvolvido como um dos tampões de Good na década de 1960, atendendo a critérios específicos: pKa médio, solubilidade máxima em água, solubilidade mínima em outros solventes, efeitos salinos mínimos, estabilidade em diferentes temperaturas, estabilidade química e enzimática, absorção mínima na faixa espectral visível e UV e facilidade de síntese. Os atributos do MES monoidratado, como baixa absortividade UV, reatividade mínima, estabilidade de pH e solubilidade em água, o posicionam como um tampão de Good.
O tampão hidrato de MES também exibe alta solubilidade em água e mínima ligação de íons metálicos, tornando-o uma escolha ideal para várias aplicações:
  • Biologia celular: O tampão hidrato de MES costuma ser a escolha preferida para o meio de cultura de células tamponadas devido à sua toxicidade mais baixa para as células, em comparação com outros tampões, como Tris e fosfato.
  • Purificação e extração de proteínas: Sua estabilidade em uma ampla faixa de variação de pH e mínima ligação de íons metálicos tornam o tampão hidrato de MES um ativo valioso na purificação de proteínas e nos protocolos de extração.
  • Eletroforese em gel: O hidrato de MES também é comumente usado como tampão de corrida na eletroforese em gel desnaturante, garantindo resultados confiáveis na separação e análise de proteínas.
Aplicação
O hidrato de MES tem sido usado:
  • como um componente do tampão de extração para extrair a enzima BACE1
  • como um componente da mistura de reação para a medição da atividade da enzima 5,10-metiltetrahidrofolato sintetase (MTHFS) em fibroblastos
  • como um componente do tampão de acoplamento MES durante o acoplamento de proteínas de mAb ou de fusão de GST
  • para esferas de poliestireno modificado por carboxilato (LMC) para ajustar o pH da solução para a rotulagem fluorescente
  • como um componente do tampão de eletroforese
Características e benefícios
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
  • Tamponamento eficaz de pH 5,5-6,7 (25 ºC) com um pKa de 6,1 (25 ºC)
  • Altamente solúvel em água
  • Mínima ligação de íons metálicos
  • Menos tóxico para células do que outros tampões, como Tris e fosfato
  • Estável em uma ampla faixa de variação de pH
  • Baixa absorção de UV
  • Reatividade mínima
Nota de preparo
Um tampão que usa o ácido 2-n-morfolinoetanossulfônico (MES) pode ser preparado por titulação com NaOH para o pH desejado. Alternativamente, as soluções-estoque de MES e sal sódico de MES podem ser misturadas para atingir o pH desejado. Foram publicadas tabelas de misturas padrão usando soluções-estoque para preparar tampões com dado pH. O MES não é recomendado para tamponamento em pH 7,4; outros tampões devem ser considerados.
Armazenamento e estabilidade
As soluções são estáveis a 2-8 °C por meses. Esterilize por filtração através de filtros de 0,2 uM. A autoclavagem não é recomendada para nenhum tampão de ácido sulfônico. Se os tampões precisarem ser isentos de nucleases, trate a água primeiro e, depois, adicione o tampão após autoclavagem. Quando soluções de MES são autoclavadas, elas se tornam amarelas (embora o pH não mude de modo mensurável). A identidade do produto amarelo da quebra é desconhecida.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
MES BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M3058
MES
MES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.5
Millipore
475893
MES
MES free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
RDD030
MES
MES
SAFC
RES0113M-A7
MES
MES solution BioPerformance Certified, suitable for, 1 M, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M1317
MES solution
High-sensitivity detection and quantitative analysis of native protein-protein interactions and multiprotein complexes by flow cytometry.
Schrum AG, et al.
Science Signaling, 2007 (389), pl2-pl2 (2007)
The Swedish APP mutation alters the effect of genetically reduced BACE1 expression on the APP processing.
Rabe S, et al.
Journal of Neurochemistry, 119 (1), 231-239 (2011)
5, 10-methenyltetrahydrofolate synthetase deficiency causes a neurometabolic disorder associated with microcephaly, epilepsy, and cerebral hypomyelination.
Rodan, LH et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 125, 118-126 null
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, CMH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
Good, Norman E. et al.
Biochemistry, 5, 467- 477 (1966)