Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
M3058
Sigma-Aldrich
MES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
2-Morfolinoetanossulfonato de sódio, Ácido 4-morfolinoetanossulfônico, sal sódico, Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12NNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
217.22
Beilstein:
3765682
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
grau
BioPerformance Certified
for molecular biology
forma
crystalline powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
cor
white
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubilidade
water: 335.3 g/L at 20 °C
adequação
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
atividade externa
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O MES é um dos chamados "tampões de Good", desenvolvidos para aplicações biológicas. Um tampão que usa o ácido MES livre pode ser preparado por titulação do ácido livre com hidróxido de sódio para o pH desejado (pKa =±1). Alternativamente, volumes de soluções equimolares de MES ácido livre e MES sódio podem ser misturados para atingir o pH desejado. Foram publicadas tabelas de mistura padrão usando soluções de estoque para preparar um buffer de um determinado pH.
O ácido 4-morfolinoetanossulfônico, sal sódico (MES) é um tampão zwitteriônico popular em pesquisas científicas devido às suas excelentes propriedades. Ele pode tamponar soluções de forma eficaz em uma faixa de pH de 5,5 a 6,5 com um valor de pKa de 6,1. Esse produto é certificado pela BioPerformance e tem ampla aplicação como agente tamponante em experimentos de bioquímica e biologia molecular, contribuindo para a estabilização do pH em diferentes reações biológicas, incluindo western blot, cultura de células e eletroforese.
Aplicação
O sal sódico MES foi empregado como um tampão de acoplamento para sensores reativos à amina em pH 4,5 ou pH 5,0 para facilitar o acoplamento de anticorpos monoclonais (MAbs) aos sensores, usado em estudos de hibridização com cadeias complementares marcadas com fluorescência e lavagem de lâminas de microarranjo durante a análise de microarranjo, e desempenhou um papel na preparação de um novo conjunto de fosforamiditas de RNA compatíveis com fotolitografia in situ para oligonucleotídeos de RNA em crescimento em microarranjos.
O sal sódico de MES foi usado como tampão de acoplamento durante o acoplamento de anticorpos monoclonais (AcMs) em sensores reativos a aminas. Ele também foi usado como componente de meio de germinação e meio de indução de brotos para regeneração de plantas in vitro.
Características e benefícios
  • Adequado para biologia molecular e cultura de células
  • Testado para endotoxinas e contagem total de micróbios aeróbicos
  • Sem DNase, NICKase, RNase e protease
  • Tamponamento eficaz de pH 5,5-6,7 (25 °C) com um pKa de 6,1 (25 °C)
Nota de preparo
O MES sódico é solúvel em água, produzindo uma solução incolor transparente a 25 g em 50 ml de água (cerca de 2,3 M). O pH de uma solução deve ser entre 9 e 10, dependendo da concentração. As soluções são estáveis a 2-8 °C por meses. A esterilização deve ser feita por filtração em filtros de 0,2 μm. A autoclavagem não é recomendada. Se os tampões precisarem ser livres de nucleases, é melhor tratar a água primeiro e depois adicionar os sólidos do tampão após a autoclavagem. Quando soluções de MES são autoclavadas, elas se tornam amarelas (embora o pH não mude de modo mensurável). A identidade do produto amarelo da quebra é desconhecida.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
MES BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
69889
MES
MES ≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra
Sigma-Aldrich
M5287
MES
MES BioXtra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
69892
MES
MES
SAFC
RES0113M-A7
MES
In vitro plant regeneration from commercial cultivars of soybean.
Raza, G
Biomedical Research, 2017 (2017)
High-throughput epitope binning assays on label-free array-based biosensors can yield exquisite epitope discrimination that facilitates the selection of monoclonal antibodies with functional activity.
Abdiche, YN et al.
PLoS ONE, 9 (3), e92451-e92451 (2014)
Dawson, RMC et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)
Good NE et al.
Biochemistry, 5, 467-477 (1966)
Elisabet Fuguet et al.
Electrophoresis, 29(13), 2841-2851 (2008-06-12)
The performance of the most common and also some other less common CE buffers has been tested for the pKa determination of several types of compounds (pyridine, amines, and phenols). The selected buffers cover a pH ranging from 3.7 to