M2933
MES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sinônimo(s):
ácido 2-morfolino-etanossulfônico monoidratado, Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
BioPerformance Certified
for molecular biology
Ensaio
≥99.5%
Formulário
crystalline powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
nucleic acid detection: suitable
Impurezas
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
cor
white
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa
6.1
solubilidade
water: 335.3 g/L at 20 °C
adequação
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Além dessas aplicações, o tampão hidrato de MES é amplamente usado na regulação do pH em meios de cultura de plantas, soluções de reagentes e experimentos fisiológicos. É a escolha preferida para estudar os efeitos do pH nas reações enzimáticas e investigar as interações de proteínas e outras biomoléculas com íons metálicos. Como um tampão de Good, o hidrato de MES atende a rigorosos critérios de ter um pKa médio, solubilidade máxima em água, solubilidade mínima em outros solventes, efeitos mínimos de sal, estabilidade em diferentes temperaturas, estabilidade química e enzimática, absorção mínima na faixa de variação espectral visível e UV e facilidade de síntese. Além disso, ele não forma complexos com a maioria dos íons metálicos, garantindo resultados confiáveis em aplicações que envolvem íons metálicos.
Aplicação
- Para suspender células antes de estudos de indução autofágica
- Na preparação de meio de crescimento de Murashige e Skoog para o crescimento de mudas de Arabidopsis thaliana
- Na conjugação de sondas de hibridização a esferas antes da amplificação por PCR
- Para tratar a matriz derivada de fibroblastos antes da conjugação com heparina para uso como uma plataforma de aplicação do fator de crescimento endotelial vascular
- Como tampão de lavagem em um estudo sobre biologia molecular
- Como um componente de meios de cultura
Características e benefícios
- Adequado para biologia molecular e cultura celular
- Pode ser usado como um componente tampão, para eletroforese e separação de proteínas
- Testado para endotoxinas e contagem microbiana aeróbica total
- Livre de DNase, NICKase, RNase e protease
- Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
- Tamponamento eficaz de pH 5,5-6,7 (25 °C) com um pKa de 6,1 (25 °C)
- Altamente solúvel em água
- Mínima ligação de íons metálicos
- Menos tóxico para células do que outros tampões, como Tris e fosfato
- Estável em uma ampla faixa de variação de pH
- Baixa absorção de UV
- Reatividade mínima
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?