Key Documents
RDD030
Sigma-Aldrich
MES
free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
linha de produto
Redi-Dri
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
qualidade
free-flowing
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)