M5057
MES
BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline
pH
8.9-10.1 (1% in water)
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa
6.1
solubilidade
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- To achieve the required density and stretching of DNA fibers during melting of agarose plugs containing genomic DNA
- To equilibrate the Balch homogenizer chamber and to prevent sample hydrolysis before sample homogenization
Nota de preparo
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?