Documentos Principais
T5441
Sigma-Aldrich
TAPS sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
Sinônimo(s):
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16NNaO6S
Número CAS:
Peso molecular:
265.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and bioburden, tested
≤1% water
faixa de pH útil
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
solubilidade
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)