A6659
AMPSO
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline
faixa de pH útil
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0
solubilidade
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13)
chave InChI
ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)