B3876
BICINE
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
powder or crystals
pH
3.5-5.0
faixa de pH útil
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
solubilidade
water: 25 % (w/w), clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
chave InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Recycling Micro-Assay of β-NAD and β-NADH