Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
T0377
Sigma-Aldrich
Tricina
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
N-[Tris(hidroximetil)metil]glicina
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Beilstein:
1937804
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
forma
crystalline powder
faixa de pH útil
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
pf
187 °C
solubilidade
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
chave InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A tricina é o tampão de eletroforese usado com mais frequência. Também é útil para a ressuspensão de pellets de células. A tricina funciona como um íon de arrasto e ajuda na resolução de pequenas proteínas em concentrações de acrilamida mais baixas do que nos sistemas de eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio e glicina (SDS-PAGE). Ela tem uma carga negativa menor do que a glicina, o que a ajuda a migrar mais rapidamente. A tricina tem uma alta força iônica que permite maior movimentação de íons e menor movimentação de proteínas. Isso, por sua vez, leva à separação de proteínas de baixo peso molecular em géis de acrilamida de menor porcentagem.
Aplicação
A tricina tem sido usada:
  • para evitar a precipitação de sais durante a autoclavagem de culturas de Emiliania huxleyi
  • como um componente do tampão A para a homogeneização de amostras como Caenorhabditis elegans, Drosophila e plantas
  • como um componente do tampão de ensaio fresco para medir a melatonina sérica por radioimunoensaio
Componente de tampão para separação de peptídeos de baixo peso molecular.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
EPPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
E9502
EPPS
Assessing the applicability of Emiliania huxleyi coccolith morphology as a sea-surface salinity proxy
Fielding SR, et al.
Limnology and Oceanography, 54(5), 1475-1480 (2009)
Hermann Schägger
Nature protocols, 1(1), 16-22 (2007-04-05)
Tricine-SDS-PAGE is commonly used to separate proteins in the mass range 1-100 kDa. It is the preferred electrophoretic system for the resolution of proteins smaller than 30 kDa. The concentrations of acrylamide used in the gels are lower than in
Arpita Gantayet et al.
Biofouling, 29(1), 77-85 (2012-12-06)
The freshwater zebra mussel (Dreissena polymorpha) is a notorious biofouling organism. It adheres to a variety of substrata underwater by means of a proteinaceous structure called the byssus, which consists of a number of threads with adhesive plaques at the
Christian Nilsson et al.
Electrophoresis, 31(3), 459-464 (2010-02-02)
Totally porous lipid-based liquid crystalline nanoparticles were used as pseudostationary phase for capillary electroseparation with LIF detection of proteins at physiological conditions using unmodified cyclic olefin copolymer capillaries (Topas, 6.7 cm effective length). In the absence of nanoparticles, i.e. in
Thierry Rabilloud
Journal of proteomics, 73(8), 1562-1572 (2010-04-17)
Electrophoretic separations of proteins are widely used in proteomic analyses, and rely heavily on SDS electrophoresis. This mode of separation is almost exclusively used when a single dimension separation is performed, and generally represents the second dimension of two-dimensional separations.