A9046
Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Chicken Igy
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
chicken
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 (indirect chemiluminescence)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Rabbit Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)-Peroxidase antibody binds to chicken IgG.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?