AP162P
Rabbit Anti-Chicken IgG Antibody, HRP conjugate
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
IgY
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
ANTIBODY SPEIFICITY:
Based on immunoelectrophoresis, the antibody reacts with the heavy chainjs of Chicken IgY and with light chains common to most chicken immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins, but antibodies may cross-react with immunoglobulins from other species.
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3