Documentos
P3563
Sigma-Aldrich
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 7.4, with 0.05% Tween® 20
Sinônimo(s):
1X PBS + 0,05% TWEEN® 20, PBS-T
About This Item
Código UNSPSC:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
product name
Solução salina tamponada com fosfato com TWEEN® 20 0,05%, pH 7,4,
forma
powder
solubilidade
water: soluble, clear, colorless (1 pouch dissolved in 1L)
aplicação(ões)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
Descrição geral
A solução salina tamponada com fosfato com Tween®-20, ou PBST, é usada principalmente em imunoensaios como um tampão de lavagem e bloqueio. O tampão de fosfato mantém um pH 7,4 estável, adequado para muitas reações biológicas e ensaios. A solução salina ou sal em PBS-T fornece a força iônica necessária para a solubilidade e estabilidade ideais da proteína. A adição de TWEEN®-20 0,05%, um detergente não iônico, ajuda a reduzir os sinais de fundo bloqueando locais de ligação não específicos em proteínas. O tampão PBST melhora a eficiência da lavagem removendo substâncias indesejadas e limita os locais de ligação de anticorpos não específicos, preservando a integridade das proteínas alvo.
Aplicação
A solução salina tamponada com fosfato tem sido usada em:
  • Western Blotting
  • ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)
  • telômero-FISH (Tel-FISH) e telômero/imunocoloração-FISH (Teli-Fish)
  • isolamento de células
Embalagem
Envelopes laminados
Reconstituição
Conteúdo de uma bolsa dissolvido em 1 L de dH2O ou água ultrapura para produzir solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, NaCl 0,138 M, KCl 0,0027 M e Tween 20 0,05%, pH7,4.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Expression of the galectin-9-Tim-3 pathway in glioma tissues is associated with the clinical manifestations of glioma
Liu Z, et al.
Oncology Letters, 11(3), 1829-1834 (2016)
Shorter telomeres in luminal B, HER-2 and triple-negative breast cancer subtypes
Heaphy C M, et al.
Modern Pathology, 24(2), 194-194 (2011)
Telomere length assessment in human archival tissues: combined telomere fluorescence in situ hybridization and immunostaining
Meeker A K, et al.
The American Journal of Pathology, 160(4), 1259-1268 (2002)
The alternative lengthening of telomeres phenotype in breast carcinoma is associated with HER-2 overexpression
Subhawong A P, et al.
Modern Pathology, 22(11), 1423-1423 (2009)
Kossi Komlan et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(3), e0006312-e0006312 (2018-03-02)
Mass drug administration (MDA) of ivermectin has become the main intervention to control onchocerciasis or "river blindness". In Togo, after many years of MDA, Onchocerca volvulus infection has declined dramatically, and elimination appears achievable, but in certain river basins the