Documentos Principais
20997
Seringa Hamilton®, série 1000 GASTIGHT®, trava do tipo lúer de PTFE
1001TLL, PTFE Luer lock, volume 1 mL, needle size (not included)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
PTFE Luer lock
tamanho da agulha
(not included)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81320
agulha C
, n/a
volume
1 mL
conector
luer lock (without slots)
compatibilidade
for use with Hamilton 1001TLL (PTFE Luer lock)
Descrição geral
A seringa Hamilton está disponível na opção hermética que minimiza a troca de gases em análises por GC. Ela viabiliza a aplicação do volume exato. O êmbolo é, acima de tudo, incomparável. A ponta é rosqueada em uma seringa com luer lock, permitindo que a agulha seja firmemente rosqueada à ponta.
Aplicação
Foi usada no procedimento de terminação de alceno durante metátese cruzada de olefinas. Foi usada no procedimento de terminação de alceno durante a metátese cruzada de olefinas para funcionalizar a superfície de nitreto de gálio (0001) com um grupo carboxila para ligação peptídica.t
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Covalent attachment of a peptide to the surface of gallium nitride.
Makowski, Matthew S., et al.
Surface Science, 605.15, 1466-1475 (2011)