Documentos Principais
26211-U
Seringa Hamilton®, série 1000 GASTIGHT®, trava do tipo lúer de PTFE
1010TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 10 mL, needle size (not included)
Sinônimo(s):
Precision GASTIGHT Syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
PTFE Luer lock (with slots)
tamanho da agulha
(not included)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81627
agulha C
, n/a
volume
10 mL
conector
luer lock (without slots)
compatibilidade
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)