Documentos Principais
24591
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN Pt.5 (fixed needle with side port)
1010LTN, volume 10 mL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
22 ga
Características
needle type LTN (fixed)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81643
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)