Documentos Principais
20723
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, luer tip
1010LT, volume 10 mL, needle size (not included)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe, 1000 Series GASTIGHT® , Luer Tip Syringe 10.0 mL - 20723
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
glass body
tamanho da agulha
(not included)
Características
without needle Luer tip
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81601
agulha C
, n/a
volume
10 mL
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)