22195
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, removable needle
1010RN, volume 10 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22 ga (bevel tip)
descrição
Gastight®
Características
removable needle RN
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81630
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
compatibilidade
for use with Hamilton 1010RN (removable needle)
Descrição geral
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Aplicação
It has been used in sampling method of the headspace poly(dimethylsiloxane) (PDMS) mini-disk extraction (HS-PDE) for analysing spices flavours using GC/MS technique.
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Poly (dimethylsiloxane) Mini-disk Extraction.
Bull. Korean Chem. Soc., 32.10, 3603-3609 (2011)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)