Documentos Principais
20683
Seringa Hamilton®, série 1000 GASTIGHT®, trava do tipo lúer de PTFE
1025TLL, Kel-F CTFE Luer lock, volume 25 mL, needle size 22 gauge (not included)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
Kel-F CTFE Luer lock
tamanho da agulha
22 gauge (not included)
Características
syringe type TLL (Luer Lock) without slots (needle not included)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 82520
agulha C
, n/a
volume
25 mL
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)