Key Documents
1.02693
Supelco
Celite® 545 Diatomaceous Earth
particle size 0.02-0.1 mm
Sinônimo(s):
Celite® 545
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
Número do índice EC:
272-489-0
NACRES:
NB.21
product name
Celite® 545, particle size 0.02-0.1 mm
Nível de qualidade
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>450 °C
densidade
2.36 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 60 %
Informações legais
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1