22139
Celite® Filter Cel
filter aid, slightly calcined
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, calcined
Formulário
powder
qualidade
slightly calcined
composição
Al2O3, 3.3%
CaO, 0.8%
Fe2O3, 1.4%
Na2O + K2O, 1.0%
SiO2, 89.0%
técnica(s)
ion chromatography: suitable
perda
~1.5% loss on ignition, 900 °C
tamanho mediano de partícula
≤45.3 μm (82% (acc. to Cilas))
pH
~8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Journal of cellular and molecular medicine (2015).