Documentos Principais
85665
Sigma-Aldrich
Standard Super Cel® fine
filter aid, calcined
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41104900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.24
Formulário
powder
qualidade
calcined
composição
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 1.1%
SiO2, 91.1%
perda
≤1.0% loss on ignition, 900 °C
tamanho mediano de partícula
14 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Standard Super Cel is a registered trademark of Celite Corp.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4