64843
Celite® R566 Inorganic Adsorbent
filter aid
Sinônimo(s):
Celite 566
About This Item
Produtos recomendados
product name
Celite® R566,
grau
reagent grade
forma
powder
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
500 m2/g , approx.
matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
2000 μm
tamanho de poro
120 Å mean pore size
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As an adsorbent in the Soxhlet method to determine the fat content of lupin-based milk alternatives (LMAs)
- For filtration of the crude reaction mixture in the synthesis of novel fluorinated and non-fluorinated di(thiazolyl)benzenes
- To filter the polymeric reaction mixtures in the study to evaluate the effect of lipids on cold crystallization of natural rubber
- As a filter in the synthesis of 1,4-cis-poly (isoprene) macroinitiators from natural rubber
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)