Z163961
Gravity column
Short
Sinônimo(s):
Gravity Filter
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
C × D.I. × D.E.
33 cm × 24 mm × 28 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Gravity column can prevent special moment frame structures from collapsing.
Características e benefícios
- Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
- Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
- Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z163961-1EA | 4061832114767 |