20709
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN Pt.5 (fixed needle with side port)
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Produtos recomendados
Materiais
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
22 ga (cone tip, side-port)
Características
needle type LTN (fixed)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81343
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
1 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)