Documentos Principais
29638-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle
tamanho da agulha
22 ga
Características
point style 2
syringe type F (fixed needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 008102
agulha C × D.E.
50 mm × 0.72 mm
volume
1000 μL
Descrição geral
SGE gas tight syringe is made of borosilicate glass and PTFE plunger tips. It features a fixed needle with bevel tip, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)