Documentos Principais
28637-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga (blunt tip)
descrição
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203081
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
1 mL
compatibilidade
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)