Documentos Principais
20740-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
LTN Fixed-Needle 1000 Series TM=["GASTIGHT"] Syringe
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22 ga (bevel tip)
Características
needle type LTN (fixed)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81317
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
1 mL
compatibilidade
for use with Hamilton 1001LTN (fixed needle)
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)