20943
Repeating Dispenser
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes, for use with Hamilton PB600-1
fabricante/nome comercial
Hamilton 83700
embalagem
1 ea of
compatibilidade
for use with Hamilton PB600-1
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
Descrição geral
Accurately divides samples. Discharges 1/50th of the syringe′s capacity at each push of the button. Fits all 10 μL-2.5 mL
Hamilton syringes. Order syringe separately.
Hamilton syringes. Order syringe separately.
Aplicação
Repeating Dispenser has been used for catalytic determination of enzymes and metal ions using either closed-loop or continuous-flow analyzers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Catalytic determinations of enzymes and metal ions by sample injection in closed-loop flow systems.
Analytical Chemistry, 51.11, 1637-1639 (1979)