Z401366
Bomba de seringa única KDS, série 100
AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
1 channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 789100-220V
C × L × A
9 in. × 6 in. × 5 in.
volume
0.01-60 mL
peso
4 1/2 lb
adequação
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
Descrição geral
Configuração simples:
1. Selecione o tamanho da seringa
2. Insira o volume a ser dispensado
3. Insira a taxa de vazão e pressione o botão iniciar
Características e benefícios
- Compatível com seringas de qualquer tamanho, de 10 μL a 60 mL
- Controle automático de volume e desligamento automático
- Últimas configurações armazenadas na memória
- Exibição contínua do volume dispensado
- Configuração simples guiada por menu: diâmetro da seringa (selecionado a partir de tabela exibida), volume a dispensar e taxa de fluxo de dispensação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z401366-1EA | 4061833297452 |