Z569631
KDS syringe multi-rack for Legato™ series pumps
large
Sinônimo(s):
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 78-8301
Descrição geral
Accommodates up to 4 x 60 to 140 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Informações legais
Legato is a trademark of KD Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569631-1EA | 4061826710784 |