W439400
2,4,5-Trimethyloxazole
99%, FG
Sinônimo(s):
Trimethyloxazole
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
133-134 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; nutty; sweet
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(C)c(C)o1
InChI
1S/C6H9NO/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
chave InChI
ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 1ppm: Sweet roasted cocoa, coffee, chocolate, slightly seared savory beef, proteinous with green vegetative nuances.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W439400-SAMPLE | 4061838194176 |
W439400-1KG | 4061838194169 |
W439400-250G | 4061833664490 |
W439400-50G | 4061833654651 |